Tween® 20 (Polysorbat), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
655205-250
655205-250EA
105
EUR
655205-250
Tween® 20 (Polysorbat), Millipore®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Molecular Weight: 1227,53 g/mol Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |