Titrator, Karl Fischer, volumetrisch, TitraLab® KF1000
Lieferant: Hach
KF1121.82 KF1121.98
661-0222EA 0 EUR
661-0222 661-0203
Titrator, Karl Fischer, volumetrisch, TitraLab® KF1000
Titratoren
Der TitraLab® KF1000 von Hach ermöglicht Benutzern die einfache und schnelle Bestimmung des Feuchtegehalts. Das automatische System erfordert nur kleine Probenmengen, um genaue und präzise Ergebnisse für Wassergehaltsanwendungen zu liefern. Mit der Nutzung des anwendungsspezifischen Kits ist die Einrichtung und Durchführung eines Tests für alle Anwender rasch und einfach.
  • Keine Interpretation durch den Anwender und keine manuellen Prozesse mehr notwendig, um schnell genaue und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten
  • Vorprogrammierte Titrationsmethoden erkennen Endpunkte und machen manuelle Berechnungen überflüssig
  • Mit zwei integrierten Peristaltikpumpen für Reagenzzugabe
  • Arbeitet mit MTC IntelliCAL-Elektroden („Plug & Play“ digital)
  • USB-Schnittstelle für den Anschluss des Instruments an einen Drucker, Maus, Tastatur oder USB-Hub
Bestellinformation: Wird mit Probenstopfen, drei Sensoraufbewahrungsröhrchen und Netzteil geliefert. Das Anwendungspaket für Wassergehalt wird für die Nutzung des Titrators benötigt, muss aber separat bestellt werden. Es enthält die vorprogrammierte Anwendung auf USB-Stick, eine Elektrode, eine Glasspritze, einen Kunststoffbecher, Magnetrührstäbchen, einen konischen Adapter und einen Flaschenstopfen.