VWR®, Tester für pH/°C und ORP/°C, pH10 Pen und ORP15 Pen
Lieferant: VWR Collection
662-0121EA 117.55 EUR
662-0121 662-0126
VWR®, Tester für pH/°C und ORP/°C, pH10 Pen und ORP15 Pen
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Einfache, kompakte Instrumente für schnelle, genaue Ergebnisse in einem wirtschaftlichen Stiftformat. Ideal für Landwirtschaft, Bildung, Waschen von Obst und Gemüse, Schwimmbäder, Abwasser, Zellstoffbleichung und Aquakultur.
  • LCD mit Grafikdisplay, wasserdichtes Gehäuse gemäß IP 67
  • Austauschbare Elektroden
  • Nichtflüchtiger Speicher zum Speichern von 50 Datensätzen (pH oder absolutes/relatives ORP, Temperatur, Datums- und Zeitstempel)
  • GLP-Funktion – speichert und zeigt die letzten Kalibrierdaten an
  • Automatische Temperaturkompensation, automatische Kalibrierung und Puffererkennung
Garantie: 1 Jahr (Gerät)/6 Monate (Elektrode).
Bestellinformation: Lieferung mit 4×LR44-Batterien.