pH-Teststreifen, PEHANON®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90401 90411 90412 90413 90414 90415 90416 90417 90419 90420 90421 90422 90423 90424 904930
662-0214EA 20.4 EUR
662-0214 662-2329 662-0218 662-2330 662-2331 662-0215 662-0216 662-0217 662-2332 662-2333 662-2334 662-2335 662-2336 662-0117 MANA904930
pH-Teststreifen, PEHANON®
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
PEHANON® ist ein spezieller Teststreifen, bei dem Farbskala und Testfeld auf einem Streifen vereint sind. Farbverschiebungen wirken sich daher auf das Indikatorfeld und die Vergleichsskala gleichermaßen aus. Dadurch kann auch in gefärbten Proben der pH-Wert sicher bestimmt werden.
  • Ergebnisse werden nicht durch die Farbe der Probe beeinflusst
  • Kein Zubehör nötig - jederzeit einsatzbereit
  • Besonders preiswert - Farbskala auf jedem Streifen
  • Sichere Anwendung dank hydrophober Zone
Eine unsichtbare, hydrophobe Zone am oberen Ende des Teststreifens verhindert, dass die Probe nach oben gesaugt wird. Der Griff bleibt trocken und der Anwender ist vor der Probe sicher geschützt. Die aufgedruckten Farbvergleichsfelder ermöglichen eine einfache pH-Bestimmung ohne separate Farbskala.