pH-Indikatorpapiere, Universal-/Spezialindikatoren
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
90201 90202 90203 90205 90206 90207 90208 90209 90210 90211 90212 90213 90225 90226 90227 90228 90229 90230 90231 90233 90224 90204 90214 90232 90234
662-0209EA 12.7 EUR
662-0209 662-0230 662-1866 662-0231 MANA90206 662-0206 MANA90208 662-0232 662-0233 MANA90211 MANA90212 MANA90213 MANA90225 MANA90226 MANA90227 MANA90228 MANA90229 MANA90230 MANA90231 MANA90233 662-0193 662-0204 MANA90214 MANA90232 MANA90234
pH-Indikatorpapiere, Universal-/Spezialindikatoren
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
pH-Indikatorpapiere haben sich seit Jahrzehnten bewährt und sind der Standard für viele verschiedene Anwendungen. Die Reaktionsfarbe des Papiers wird mit der beiliegenden Farbskala verglichen und der pH-Wert abgelesen. Je nach Artikel kann eine Ablesegenauigkeit von 0,2 bis 1 pH-Einheiten erreicht werden.
  • Langzeitstabil und geschützt gegen äußere Einflüsse durch Drehdeckeldose
  • Kein Zubehör nötig - jederzeit einsatzbereit
  • Einfaches und genaues Ablesen von der Farbskala für zuverlässige Ergebnisse
  • Indikatorpapiere werden als Rollen mit einer Länge von 5 m