pH-Kombinationselektrode, Semi-Mikro, Orion™ 8103BN ROSS™
Lieferant: Thermo Orion
8103BN
662-0722EA 346 EUR
662-0722
pH-Kombinationselektrode, Semi-Mikro, Orion™ 8103BN ROSS™
Elektroden pH-Elektroden
Diese pH-Elektroden mit Halbmikro-Spitze sind ideal für den Einsatz in klinischen, pharmazeutischen und Lebensmittellabors, wenn Proben nur in beschränkter Menge verfügbar sind. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden liefert das bewährte ROSS-Referenzsystem eine höhere Messstabilität, eine schnellere Ansprechzeit sowie größere Genauigkeit und Präzision, wenn Sie Prüfproben messen möchten, deren Temperaturen schwanken oder von der Temperatur der Kalibrierpufferlösungen abweichen.
  • ROSS-Elektroden verhindern die bei anderen Elektroden auftretende