pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, pH 3110 / 3310
Lieferant: WTW
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 633 EUR
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, pH 3110 / 3310
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese wasserdichten, mobilen pH-Messgeräte ermöglichen einen unbeschränkten Einsatz im Freien.
  • Großes Display für hervorragende Ablesbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Robustes Gehäuse und Silikontastatur mit versiegelten Tasten nach Schutzklasse IP 66/67
  • Bis zu 2500 Stunden Dauerbetrieb mit einem Batterie-Set
pH 3110: Einfach und funktional
Zuverlässiges pH-Messgerät mit klarem Design für Basis- und Standardmessungen, z. B. zu Ausbildungszwecken.
- Große LCD-Anzeige
- Eindeutige Bedienung durch taktile Rückmeldung
- Korrekte Messungen durch automatische Warnung bei Überschreitung des Kalibrierintervalls
- Automatische Temperaturkompensation
pH 3310: Kommunikativ und professionell
Für professionelle pH-Wert-Messungen vor Ort, die Dokumentation und Datenübertragung erfordern.
Gleiche Spezifikation wie pH 3110 und zusätzlich:
- Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Menügesteuerter Betrieb
- CMC-Funktion (Continuous Measurement Control-Kontinuierliche Messwertüberwachung) zeigt an, ob eine Messung im kalibrierten Bereich liegt, und gibt einen Alarm aus, wenn dies nicht der Fall ist
- Großer Datenspeicher (Datum, Uhrzeit und ID-Nummern der Messungen): Erweiterter Speicher für 5000 GLP-konforme Daten
- 4 Sprachen wählbar (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch)
- Langzeitüberwachung durch zeitgesteuerten Datenlogger mit einstellbaren Intervallen
- Wasserdichte Mini-USB-Schnittstelle zu einem PC
Bestellinformation: Alle pH-Messgeräte sind als Sets mit pH-Elektrode, STP-Puffern (technische Puffer) und Zubehör erhältlich.
Bitte beachten ** Ohne Kabel (separat erhältlich)