Ionenselektive Elektrode, Ammoniak, Orion™
Lieferant: Thermo Orion
9512BNWP
662-1592EA 739 EUR
662-1592
Ionenselektive Elektrode, Ammoniak, Orion™
Elektroden ISE-Elektroden
Diese gassensitive Standard-ISE-Elektrode wurde für schnelle, zuverlässige und genaue Messungen von gelöstem Ammoniak in wässrigen Lösungen entwickelt.
  • Wasserfeste BNC-Verbindung
  • Kann mit jedem Messgerät mit BNC-Anschluss verwendet werden
Die Sensor- und die Referenz-Halbzelle sind bei dieser Elektrode integriert, was die Menge an benötigten Lösungen, sowie Abfall und Verschwendung reduziert.
Lieferumfang: Elektrode wird mit 40 losen Membranen, einer wiederverwendbaren Membrankappe, einer Pinzette für die Handhabung der Membranen und einer Flasche Elektrodenfülllösung mit Dosierkappe geliefert.