pH-/mV-/°C-/Ionen-Messgerät, Tischmodell, inoLab® pH/ION 7320
Lieferant: WTW
1GA340 1GA330 1GA330P 1GA340P
662-1685EA 2174 EUR
662-1685 662-1683 662-1684 662-1686
pH-/mV-/°C-/Ionen-Messgerät, Tischmodell, inoLab® pH/ION 7320
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses Zweikanal-Instrument ist ideal für präzise Messungen von pH, ISE oder Redox und die automatische Dokumentation gemäß GLP/AQA, wie sie von akkreditierten Laboren gefordert wird. Die hochauflösenden Messungen können einfach und bequem über eine grafische Benutzeroberfläche überprüft werden.
  • Fünf-Punkt-Kalibrierung zur Messung des pH-Werts und bis zu sieben Punkte zur Messung von Ionen
  • USB-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung im .csv-Format oder über den optionalen integrierten Drucker
  • CMC-Funktion für pH und ISE visualisiert den idealen Messbereich und unterstützt korrekte Messungen
  • Praktische Handhabung durch Grafik-Display mit Textmenü
  • Nullabgleich, Inkrementierungsmethoden: bekannte Addition, bekannte Subtraktion, Probenzugabe, Probensubtraktion
Bestellinformation: Erhältlich als DIN- oder BNC-Modell sowie mit oder ohne integriertem Drucker.