pH-/mV-/°C-/Ionen-Messgeräte, tragbar, Seven2Go™ S2 / S8 Pro
Lieferant: Mettler - Toledo
30207875 30207877 30207874 30207879 30207878 30207953 30207952 30207951 30207950 30207949
662-1845EA 1125 EUR
662-1845 662-1846 662-1844 662-1848 662-1847 662-1838 662-1837 662-1836 662-1835 662-1834
pH-/mV-/°C-/Ionen-Messgeräte, tragbar, Seven2Go™ S2 / S8 Pro
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese robusten Messgeräte bieten eine hohe Haltbarkeit und ermöglichen eine einhändige Bedienung. Somit eignen sie sich hervorragend für mobile Anwendungen im Labor, in der Produktion oder im Freien. Da die Geräte gemäß IP 67 geschützt sind und im Falltest Beständigkeit bewiesen haben, können sie in aggressiven und anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.
  • Neues intuitives Menü gewährleistet eine hohe Benutzerfreundlichkeit
  • T-Pad mit intelligenter Tastenanordnung ermöglicht eine einfache und schnelle Navigation
  • Das Gerät erkennt automatisch InLab ISM-Sensoren und speichert Sensor-ID, Seriennummer und die letzten Kalibrierdaten
  • Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
Nur S8 Pro Modelle:
- Der Kontrast des Bildschirms wird durch direktes Sonnenlicht verstärkt: Hervorragende Lesbarkeit auch bei hellen und sonnigen Bedingungen
- Die Status LED zeigt dem Benutzer sofort an, ob das Messgerät bereit ist oder nicht
- Datenspeicherung von 2000 Werten (GLP-konform)
- Akustisches Endpunkt-Signal
Bestellinformation: Das Messgerät S2 (ohne Elektrode) wird mit Elektrodenclip, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Testzertifikat, Konformitätserklärung und Batterien geliefert.
S2-Standard Kit: Wie S2 Messgerät, jedoch zusätzlich mit pH-Elektrode InLab Expert Pro-ISM-IP 67, Kalibrierflaschen und Puffer-Sachets für pH 4,01; 7,00 und9,21.
S2-Field Kit: Wie S2-Standard Kit, jedoch zusätzlich mit uGo™ Transportkoffer.
S2-Food Kit: Wie S2-Field Kit, jedoch mit InLab Solids Pro-IP 67 anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S2-Light Kit: Wie S2-Field Kit, jedoch mit InLab Versatile Pro anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
Das S8 Messgerät wird mit Software EasyDirect™ pH, USB-Kabel, Elektrodenclip, Basis für extra Stabilität, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Testzertifikat, Konformitätserklärung und Batterien geliefert.
S8-Standard-Kit: Wie S8-Meter, aber zusätzlich mit pH-Elektrode InLab Expert Pro-ISM-IP 67, Kalibrierflaschen und Pufferbeuteln für pH 4,01, 7,00 und 9,21.
S8-Feld-Kit: Wie S8-Standard-Kit, jedoch zusätzlich mit uGo™ Transportkoffer.
S8-Biotech-Kit: Wie S8-Feld-Kit, jedoch mit InLab Routine Pro ISM (inkl. Kabel) anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP 67.
S8-Fluorid-Kit: Wie S8-Feld-Kit, jedoch mit perfectION Fluoride anstelle von InLab Expert Pro-ISM-IP 67.