Pocket pH- und ORP-Tester, Pocket Pro™ / Pocket Pro™+
Lieferant: Hach
9531100 9531000 9532000 9532100
662-1879EA 309 EUR
662-1879 662-1878 662-2149 662-2150
Pocket pH- und ORP-Tester, Pocket Pro™ / Pocket Pro™+
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese tragbaren Tester mit integriertem oder austauschbarem Sensor sind ideal für Messungen von pH-Werten oder ORP in zahlreichen Wasseranwendungen. Ideal für Messungen vor Ort in Getränken, Industriewasser, Abwasser und Schwimmbadwasser.
  • pH-Tester mit Glas-pH-Sensorlement
  • pH-Tester: Einfache Kalibrierschritte und integrierte Diagnosefunktion
  • Leicht zu ersetzende AAA-Batterien und ein praktisches Probengefäß erleichtern die Wartung und Messungen
  • Große LCD-Anzeige ist leicht ablesbar
  • Intuitive Benutzerschnittstelle
  • Pocket Pro™+: Modelle mit austauschbarem Sensor und Displaybeleuchtung
  • 1 Jahr Garantie auf Tester und Sensor
Lieferumfang: pH-Tester werden mit 4 AAA-Batterien, Trageschlaufe, Kalibrierlösung und Kurzanleitung geliefert.
ORP-Tester werden mit 4 AAA-Batterien, Trageschlaufe und Kurzanleitung geliefert.