pH-Kombinationselektroden, IntelliCAL™
Lieferant: Hach
PHC10101 PHC10103 PHC10105 PHC10110 PHC10115 PHC10130 PHC30101 PHC30103 PHC28103 PHC28101 PHC20101 PHC20103
662-1982EA 306 EUR
662-1982 662-1983 662-1984 665-0418 HACHPHC10115 662-1985 662-1989 HACHPHC30103 662-1988 662-1987 662-1986 HACHPHC20103
pH-Kombinationselektroden, IntelliCAL™
Elektroden pH-Elektroden
Diese digitalen Kombinationselektroden verfügen über einen integrierten Temperaturfühler und sind entweder nachfüllbar oder nicht nachfüllbar. Sie können mit allen Hach HQd™ Messgeräten verwendet werden.
  • Nur mit digitalen Hach-Messgeräten (z.B. HQd) kompatibel
  • Ultimative Rückverfolgbarkeit: Zeit- und Datumsstempel für jede Messung, Bediener- und Proben-ID, Kalibrierverlauf, Parameter und Sensor-Seriennummer werden gespeichert
  • Warnt den Benutzer, wenn eine erneute Kalibrierung erforderlich ist
  • Elektroden können zwischen Messgeräten gewechselt werden, ohne dass ein erneutes Kalibrieren oder eine erneute Eingabe der Einstellungen erforderlich ist
  • Ideal für eine Umgebung mit mehreren Benutzern und mehreren Messgeräten der HQd Serie
  • Robuste Elektroden: Edelstahlschaft, Polymer-Sensor und verstärkte, mit Metallgeflecht geschützte Kabel schützen die Elektrode bei Messungen im Freien
  • PHC281 Ultra: Die hohe Elektrolyt-Fließrate und das große offene Diaphragma bieten eine schnelle Reaktionszeit und Stabilisierung
Die PHC101, PHC201 und PHC301 Elektroden eignen sich ideal zur Messung von pH in Abwasser und allgemeinen Wasseranwendungen, entweder im Labor (Standardelektroden) oder im Feld (robuste Elektroden).
Die PHC281 Ultra Elektroden sind für optimale Leistung konzipiert. Sie eignen sich ideal zur Messung des pH-Werts in schwierigen Proben, wie Proben mit niedriger Ionenstärke, ultrareine, schmutzige und TRIS-Proben oder Proben mit hohem Feststoffgehalt.