Messgeräte für pH/mV/°C, Tischmodelle, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
Lieferant: Mettler - Toledo
30266658 30266626 30266627 30266628 30266629 30266940 30266941
662-2011EA 584 EUR
662-2011 662-2001 662-2002 662-2003 662-2004 662-2005 662-2006
Messgeräte für pH/mV/°C, Tischmodelle, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese Tischgeräte bieten genaue pH/mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck. Dank ihrer intuitiven Bedienung, dem eleganten Design und der einfachen Datenexport-Funktionen sind sie einfach zu installieren und zu bedienen. Ideal zur Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Landwirtschaft, im Umwelt- und Industriesektor und für Ausbildungszwecke.
  • Robustes Gehäuse aus ABS und großes, klar strukturiertes, leicht ablesbares Display
  • Kompaktes Design: Erfordert nur wenig Platz auf dem Labortisch
  • Sensorhalter lässt sich leicht abnehmen und nach der Verwendung auf der Seite des Messgeräts verstauen
  • Akustisches und optisches Endpunkt-Signal
Nur FiveEasy™ Plus (FP20) Modelle:
- Daten können entweder direkt an einen Drucker gesendet oder zur weiteren Verarbeitung via RS232- oder USB-Abschluss an einen PC exportiert werden
- Speicherkapazität für 200 Messungen
- Referenzeingang
Bestellinformation: F20-Messgerät (ohne Elektrode) wird mit Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung (QuickGuide), Konformitätserklärung, Testzertifikat und Netzteil geliefert.
F20-Standard Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das F20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE438 aus Kunststoff und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-Messgerät (ohne Elektrode) wird mit Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung (QuickGuide), Konformitätserklärung, Testzertifikat und Netzteil geliefert.
FP20-Standard Kit Das FP20-Standard-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE438 aus Kunststoff und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-Bio-Kit Das FP20-Bio-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE410 aus Glas und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-Micro-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit Mikro-pH-Elektrode LE422 und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).
FP20-TRIS Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das FP20-Messgerät geliefert, zusätzlich mit pH-Elektrode LE420 aus Glas mit Membran mit beweglicher Hülle und Puffer-Beutel 4,01/7,00/9,21 (je zwei Stück).