pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, FiveGo™ F2
Lieferant: Mettler - Toledo
30266946 30266889 30266882 30266881
662-2007EA 359 EUR
662-2007 662-2008 662-2009 662-2010
pH-/mV-/°C-Messgeräte, tragbar, FiveGo™ F2
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese tragbaren Messgeräte bieten qualitativ hochwertige pH/mV-Messungen mit einem einzigen Tastendruck. Das robuste und wasserdichte Design macht die FiveGo Instrumente zum idealen Begleiter für zuverlässige Messungen auch in anspruchsvollen Umgebungen. Ideal für mobile Anwendungen im Labor, an der Fertigungslinie oder im Freien.
  • Großes, klar strukturiertes Display, intuitive Anordnung der Tasten und einfache Menüführung
  • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
  • Klappbarer Standfuß ermöglicht eine optimale Betrachtung bei Platzierung auf dem Labortisch
  • Wasserdicht nach Schutzklasse IP 67: Eignet sich selbst für nasse und anspruchsvolle Umgebungen
  • Akustisches und optisches Endpunkt-Signal
Bestellinformation: Das F2-Messgerät wird mit Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung (QuickGuide), Konformitätserklärung, Testzertifikat, 4 AAA-Batterien, Trageschlaufe und Elektrodenclip geliefert.
Das F2-Standard-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das F2-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE438-IP67 aus Kunststoff und Puffer-Beuteln für pH 4,01/7,00/9,21 (je 2 Stück).
Das F2-Feld-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das F2-Messgerät geliefert, zusätzlich mit 3-in-1-pH-Elektrode LE438-IP67 aus Kunststoff, Puffer-Beuteln für pH 4,01/7,00/9,21 (je 2 Stück), 4 Probenflaschen und stabilem Tragekoffer.
Das F2-Food-Kit wird mit demselben Gerät und Zubehör wie das F2-Messgerät geliefert, zusätzlich mit pH-Einstichelektrode LE427-IP67, Puffer-Beuteln für pH 4,01/7,00/9,21 (je 2 Stück), 4 Probenflaschen und stabilem Tragekoffer.