pH-Tester, Eutech EcoTestr pH 1 + pH 2
Lieferant: EUTECH
ECOPHTEST1 ECOPHTEST2
662-2014EA 83.5 EUR
662-2014 662-2015
pH-Tester, Eutech EcoTestr pH 1 + pH 2
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieser wasserdichte und genaue pH-Tester ist ideal für schnelle pH-Messungen in folgenden Anwendungsbereichen: Hydrokultur, Aquakultur, Landwirtschaft, Schwimmbäder, einfache Laborarbeiten und andere Wasser-/Abwasseranwendungen. Der EcoTestr pH 2 verfügt über eine 3-Punkt-Kalibrierung und eine ATC-Funktion.
  • Automatische Kalibrierung und automatische Puffererkennung
  • „Hold“-Funktion friert die Anzeige zum einfachen Aufzeichnen vorübergehend ein
  • Wasserdicht gemäß IP 67 – Tester schwimmt auf dem Wasser zur leichten Entnahme
  • Lange
More Product Information