ORP-Tester, Eutech ORPTestr 10
Lieferant: EUTECH
ORPTEST10
662-2016EA 239 EUR
662-2016
ORP-Tester, Eutech ORPTestr 10
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieser wasserdichte Tester wurde mit fortschrittlicher Mikroprozessor-Technologie ausgestattet, um Ihnen eine Genauigkeit von bis zu ±2 mV über einen großen Messbereich zu bieten. Vom Benutzer austauschbarer Doppeldiaphragma-Sensor mit einem breiten Platin-Band liefert hochpräzise Ergebnisse auch in nassen und aggressiven Umgebungen. Ideal für Messungen in folgenden Anwendungsbereichen: Galvanikbecken, Schwimmbäder, Trinkwasser, Abwasser, chemische Verarbeitung, Cyanidzerstörung und Chromatreduktion.
  • Großes Dual-Display für eine verbesserte Ablesbarkeit, bietet umfassende Messgerätedaten
  • Wasser- und staubdichtes Gehäuse (IP 67-konform)
  • Vom Benutzer austauschbarer Ag/AgCl-Polymer-Sensor mit Doppeldiaphragma für deutlich längere Elektrodenlebensdauer, besonders für aggressive Chemikalien
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtverwendung
  • „Hold“-Funktion friert die Anzeige zum einfachen Ablesen vorübergehend ein
  • Selbstdiagnose mit Nachrichtencodes zur einfachen Fehlerbehebung
Lieferumfang: Wird mit Batterien geliefert.