pH- und ORP-Elektroden, IDS, wireless-bereit
Lieferant: WTW
103748 103760 103761 103762 103764 103765 103766 103767
662-1720EA 558 EUR
662-1720 662-2049 662-2121 662-2122 662-2128 662-2129 662-2130 662-2131
pH- und ORP-Elektroden, IDS, wireless-bereit
Elektroden pH-Elektroden
Hochwertige, verbesserte Sensortechnologie kombiniert mit modernster Messelektronik. Die Elektroden verfügen über einen Steckkopf, der entweder mit einem IDS-Kabel oder mit einem Funkmodul verbunden werden kann.
  • Intelligent: Elektroden werden automatisch vom Messgerät erkannt, jeder Sensor wird genau identifiziert
  • Digital: Messsignale werden digital im Sensor verarbeitet und liefern sehr genaue Daten
  • Bewertung der Messintegrität der pH-Elektroden durch QSC (Quality Sensor Control, Sensorzustandskontrolle)
  • IDS-Elektroden speichern ihre Seriennummer und
More Product Information