pH/mV/ISE-Messgeräte, Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™
Lieferant: Thermo Orion
VSTAR40A VSTAR40A2 VSTAR40B2 VSTAR40B
662-2306EA 1980 EUR
662-2306 662-2307 662-2309 662-2308
pH/mV/ISE-Messgeräte, Tischmodelle, Orion™ Versa Star Pro™
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese Tischmessgeräte mit Leitfähigkeitsmodul bewältigen anspruchsvollste Anwendungen zur Messung von pH-Wert, Ionenkonzentration, mV, ORP und Temperatur. Die Messgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, mit denen mehrere Anwender auf vier verschiedenen Kanälen individuelle Einstellungen für ihre besonderen Anforderungen speichern können.
  • Farbdisplay mit einstellbarer Textgröße; numerisches Bedienfeld; Anzeige der Messbeständigkeit auf dem Bildschirm
  • Auto-Read-Lesemodus zum Einfrieren eines stabilen Messwerts; zehn passwortgeschützte Verfahren pro