pH-Teststreifen, pH-Fix
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
92110 92115 92120 92125 92118 92130 92160 92170 92140 92150 92180 92190 92122 92111 92135 92137 92121
662-0210EA 15.6 EUR
662-0210 662-0208 662-0240 662-0207 662-0200 662-0201 662-0236 662-0237 662-0241 662-0242 662-2343 662-2344 662-2339 662-2337 662-2341 662-2342 662-2338
pH-Teststreifen, pH-Fix
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Die pH-Fix Indikatorstäbchen ermöglichen es, den pH-Wert einer Probe direkt vor Ort schnell und einfach zu bestimmen, und sind für Laien und Profis gleichermaßen geeignet.
  • Kein Zubehör nötig - jederzeit sofort einsatzbereit
  • Brillante Farbskala für präzise Ergebnisse
  • Langer Griff für ausreichenden Abstand zur Probe
  • Kein Ausbluten - keine Verunreinigung der Probenlösung
Die Indikatorfarbstoffe der pH-Fix Indikatorstäbchen sind chemisch an die Cellulosefaser gebunden, um das Ausbluten und somit die Kontamination der Probe zu verhindern.