Orion™ Pro Star PI214 pH/Ion Bench Meters
Lieferant: Thermo Orion
PSTAR2148 PSTAR2145 PSTAR2140 PSTAR2147 PSTAR2146
662-2517EA 1524 EUR
662-2517 662-2514 662-2513 662-2516 662-2515
Orion™ Pro Star PI214 pH/Ion Bench Meters
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Das Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI214 pH/Ionen-Tischmessgerät ist für genaue, zuverlässige elektrochemische Tests konzipiert. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, verbesserter Datenberichterstattung und robuster Funktionalität bietet das Orion™ Pro Star PD214-Messgerät fortschrittliche Leistung in einem modernen und vereinfachten Paket.
  • Großes 7"-Farbdisplay mit hoher Auflösung
  • Reaktionsschneller kapazitiver Touchscreen, der mit Handschuhen bedient werden kann
  • Abgewinkeltes Display für ergonomisches Betrachten
  • Optimierte, einfach zu bedienende
More Product Information