Orion™ Pro Star PI217 Dual Channel pH/Ion Bench Meters
Lieferant: Thermo Orion
PSTAR2179 PSTAR2175 PSTAR2177 PSTAR2178 PSTAR2170 PSTAR2176
662-2530EA 2323 EUR
662-2530 662-2526 662-2528 662-2529 662-2525 662-2527
Orion™ Pro Star PI217 Dual Channel pH/Ion Bench Meters
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Das Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PI217 Zweikanal-pH/Ionen-Tischmessgerät ist für genaue, zuverlässige elektrochemische Tests konzipiert. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, verbesserter Datenberichterstattung und robuster Funktionalität bietet das Orion™ Pro Star PD216-Messgerät fortschrittliche Leistung in einem modernen und vereinfachten Paket.
  • Großes 7"-Farbdisplay mit hoher Auflösung
  • Reaktionsschneller kapazitiver Touchscreen, der mit Handschuhen bedient werden kann
  • Abgewinkeltes Display für ergonomisches Betrachten
  • Optimierte, einfach zu
More Product Information