Ionenselektive und gassensitive Elektrode, Typ: Ammonium, Ausführung: mit Polymermatrix-Membran, Bezugselektrode: erforderlich, Temperaturbereich: 0.. 50 °C, Länge: 120 mm, Anschluss: S 7 Steckkopf, ohne Kabel 1 * 1 ST
Lieferant: Mettler - Toledo