pH-Elektroden, InLab®, Expert-Serie
Lieferant: Mettler - Toledo
51340288 51343100 51343101 51343102 51343103 51343104 51343105
662-2738EA 391 EUR
662-2738 662-2839 662-2840 662-2841 662-2842 662-2843 662-2844
pH-Elektroden, InLab®, Expert-Serie
Elektroden pH-Elektroden
Ideal für kritische Proben wie Suspensionen oder Proben unbekannter Zusammensetzung (z.B. Abwasser).
  • ARGENTHAL™ reference system with silver-ion trap
  • Solid XEROLYT® polymer electrolyte: No need for a junction (no possibility of contamination)
  • Unbreakable PEEK shaft
  • Conform to RoHS ('Restriction of Hazardous Substances' in electrical and electronic equipment) and WEEE ('Waste Electrical and Electronic Equipment')
pH-Bereich: 0 bis 14
Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
Temperaturfühler: NTC30 kOhm bei InLab® Expert Pro und InLab® Expert NTC30; PT1000 bei InLab® Expert DIN und InLab® Expert PT1000
Bestellinformation: Supplied with test certificate.