pH-Tester, pH-Checker®
Lieferant: Hanna
HI98103
662-4020EA 49 EUR
662-4020
pH-Tester, pH-Checker®
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
pH-Tester mit austauschbarer Elektrode.
  • Manuelle Zweipunkt-Kalibrierung
  • Mit zwei Batterien (1,5 V) für ca. 3000 Betriebsstunden
Bestellinformation: Lieferung mit zwei 1,5-V-Batterien und austauschbarer Kombinations-pH-Elektrode mit Schraubkopf (HI 1270).