pH-Elektroden für Knick® Portamess® Messgeräte
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
242066 242068 242070
662-9230EA 307 EUR
662-9230 662-9235 662-9243
pH-Elektroden für Knick® Portamess® Messgeräte
Elektroden pH-Elektroden
Diese Elektroden sind besonders für Knick® Portamess® Instrumente geeignet. Der Elektrodenkopf erlaubt eine hermetische Dichtung mit dem Portamess® Lagerröhrchen.
  • Liq-Glass Knick Temp DIN: Everef reference system provides stable potentials resulting in long sensor lifetime
  • Double Pore Knick/Polyplast Knick Temp DIN: Ag/AgCl reference system
  • Specially formulated electrolytes allow pH measurements of aqueous and biological (protein containing) matrices
  • Special diaphragm shapes for small sample volumes or semi-solid samples
pH-Bereich: 0 bis 14
* Integrierter Temperaturfühler
Bestellinformation: Einzelzertifikat mit Seriennummer ist im Lieferumfang enthalten.