pH-Tester, Eutech™ Expert pH
Lieferant: EUTECH
EXPERTPH
663-0308EA 104 EUR
663-0308
pH-Tester, Eutech™ Expert pH
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieser wasserdichte pH-Tester im Taschenformat ist ideal für schnelle Leitfähigkeitsmessungen in Hydrokulturen, in der Fischzucht, in der Landwirtschaft, in Wasserbecken, für die Schulung, in Kühltürmen, in der Umweltüberwachung, bei der Wasseraufbereitung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
  • Leicht abzulesendes 4-stelliges, zweizeiliges Display mit Anzeige von Batteriestatus, Betriebsbereitschaft und Kalibrierung
  • Gleichzeitige Anzeige der pH- und Temperaturmesswerte
  • Automatischer Temperaturausgleich; automatische Puffererkennung und Kalibrierung
  • Mehrsprachige Bedienungsanleitungen
  • Überarbeitetes intuitives Tastenbedienfeld
  • Symmetrische, auslaufsichere Kappe mit Füllstandsanzeige und einer stabilen breiteren Basis
Lieferumfang: Wird mit vier Batterien und einem nicht austauschbaren Einzeldiaphragma-Sensor geliefert.