Leitfähigkeitsmessgerät, Tischmodel, Lab 945
Lieferant: SI Analytics
285206480
663-0324EA 630 EUR
663-0324
Leitfähigkeitsmessgerät, Tischmodel, Lab 945
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Dieses kleine Tischmessgerät mit intuitiver Bedienung und robustem Aluminiumgehäuse eignet sich sehr gut für Schulungszwecke und Routinemessungen.
  • Bedienerfreundliches Design, numerischer Zugriffsschutz möglich
  • Grafische LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Datenlogger (4.000 Datensätze)
  • Min.-/Max.-Werte mit Datum und Uhrzeit
  • Aluminium-Tischgehäuse (IP 40/DIN EN 60529)
  • Entwickelt und hergestellt in Deutschland
Lieferumfang: Das Messgerät wird mit Netzteil geliefert.
Das Lab 945 Set/LF435T beinhaltet zudem Stativ, Leitfähigkeitsmesszelle LF435T, und Leitfähigkeitstestlösung in Ampullen (6 Stück).
Das Lab 945 Set/LF513T beinhaltet zudem Stativ, Leitfähigkeitsmesszelle LF513T, und Leitfähigkeitstestlösung in Ampullen (6 Stück).
Das Lab 945 Set/LF613T beinhaltet zudem Stativ, Leitfähigkeitsmesszelle LF613T, und Leitfähigkeitstestlösung in Ampullen (6 Stück).