Uracil, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 2,4-Pyrimidindion, 2,4-Dihydroxypyrimidin, Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
6630-10
6630-10EA 51.6 EUR
6630-10
Uracil, Millipore®
Uracil
Formel: C₄H₄N₂O₂
Molecular Weight: 112.09 g/mol
Siedepunkt: 379
Schmelzpunkt: 194
Dichte: 0.99744 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006016
CAS-Nummer: 66-22-8
EINECS: 200-621-9
Merck Index: 12,09985