Polysorbat 20, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

663684BEA 44.4 EUR
663684B 66368.180 66368.290 66368.410
Polysorbat 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbat 20

Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.

Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 149 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Aussehen gelb bis braungelb
IR Spektrum Entspricht
Dichte (20/4) 1,095 - 1,105
Hydroxylzahl 96 - 113
Verseifungszahl 40 - 51


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR