Polysorbat 20, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
663684BEA
44.4
EUR
663684B
66368.180
66368.290
66368.410
Polysorbat 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbat 20
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Formel:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 149 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00165986 CAS-Nummer: 9005-64-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | gelb bis braungelb |
IR Spektrum | Entspricht |
Dichte (20/4) | 1,095 - 1,105 |
Hydroxylzahl | 96 - 113 |
Verseifungszahl | 40 - 51 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...