VWR® pHenomenal® OX 4110 H, Gelöstsauerstoff-Messgerät, tragbar, mit optischem Sauerstoffsensor
Lieferant: VWR Collection
664-0177EA 1750 EUR
664-0177
VWR® pHenomenal® OX 4110 H, Gelöstsauerstoff-Messgerät, tragbar, mit optischem Sauerstoffsensor
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise optische Sauerstoffmessungen bei Anwendungen vor Ort. Mit wasserdichtem USB-Ausgang zum Anschluss an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig die Werte für Sauerstoff und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h
  • Speicherkapazität für automatische Speicherungen von 5000 Datensätzen; zusätzliche Kapazität zur manuellen Speicherung von 200 Datensätzen
  • Automatische Abschaltung: Einstellbar von 10 min bis 24 h
  • Erweiterte Selbsttest- und Diagnosefunktionen (Elektrodenleistungsprüfung, Abdriftkontrolle); Kalibrierungssymbol zeigt, wann eine Rekalibrierung erforderlich ist
  • Geringer Energieverbrauch: 4× AA-Batterien für über 1000 Betriebsstunden
Bestellinformation: Das einsatzbereite, tragbare Sauerstoffset OX 4110 H wird mit Messgerät im robusten Kunststoffkoffer, optischem Sauerstoffsensor OPOX 11-3 mit integriertem Temperaturfühler, 3 m-Kabel und Stativ, Wartungskit und Bedienungsanleitung (22 Sprachen) auf CD-ROM geliefert.