Multiparameter-Messgerät, tragbar, Eutech PC 450 / PD 450
Lieferant: EUTECH
ECPCWP45003 ECPCWP45004K ECPDWP45004K
664-0232EA 1050 EUR
664-0232 665-0488 665-0484
Multiparameter-Messgerät, tragbar, Eutech PC 450 / PD 450
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Diese tragbaren Messgeräte messen entweder pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Temperatur (PC 450) oder pH, mV, gelösten Sauerstoff und Temperatur (PD 450). Sie zeichnen sich durch ein robustes, wasser- und staubdichtes Design mit Schutzart IP67 aus.
  • Großes, hintergrundbeleuchtetes Display mit intuitiven, benutzerfreundlichen Symbolen.
  • Grip-Clip™: Befestigt die pH-Elektrode schnell und einfach an einem Becherglas oder Behälter.
  • Automatische pH-Puffererkennung; bis zu 5- oder 6-Punkt-Kalibrierung; Alarm bei fälliger Kalibrierung.
  • Speichert bis zu 500 Datensätze; einfacher USB- oder RS232-Ausgang mit Datenkabeln (Kabel nicht immer im Lieferumfang enthalten)
  • Erfüllt GLP-Standards: Die integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierdaten mit Uhrzeit und Datum
  • Kann mit zwei AA-Batterien oder einem optionalen Universal-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden
  • Der integrierte Ständer mit Wandmontageoption ermöglicht einfache Messungen oder die Lagerung auf dem Tisch
PC 450 ist mit einer einzelnen pH-/Leitfähigkeitssonde oder separaten pH- und Leitfähigkeitssonden kompatibel.
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Das PC 450 Messgerät wird mit einer kombinierten pH-/Leitfähigkeits-/ATC-Elektrode und zwei AA-Batterien geliefert.
Das PC 450 Kit enthält eine Doppel-pH-Elektrode, eine Leitfähigkeitszelle (K = 1,0), Grip-Clip™, zwei AA-Batterien, ein Hartschalenetui, ein USB-Kabel und Kalibrierlösungen.
Das PC 450 Combi Kit enthält eine kombinierte pH/Con/ATC-Elektrode, zwei AA-Batterien, ein Hartschalenetui, ein USB-Kabel und Kalibrierlösungen.
Das PD 450 Kit enthält eine pH-Elektrode, eine RDO-Elektrode mit Sensorkappe, zwei AA-Batterien, ein Hartschalenetui, ein USB-Kabel, ein RDO-Edelstahlgewicht/-schutz, eine RDO-Kalibrierkammer und Kalibrierlösungen.
Verpackung:
Bitte beachten