Methylcyclopentan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
66490-10ML 66490-50ML
66490-10MLEA 208 EUR
66490-10ML 66490-50ML
Methylcyclopentan, Supelco®
Methylcyclopentane
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84.16 g/mol
Siedepunkt: 71.8
Schmelzpunkt: –142 °C
Dichte: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001382
CAS-Nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e3c51a409b5a8aa806b4f63abf84367e1dd8be&vid=93336b4a275aa301959c1aa44a582ee3caebfb16&prid=web&clid=SAPDAM