Multiparameter-Messgeräte, tragbar, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Lieferant: Mettler - Toledo
51302600 51302601 51302602 51302603 51302620 51302621 51302622 51302623 51302625
665-0200EA 1090 EUR
665-0200 665-0191 665-0192 664-0163 665-0201 665-0195 665-0196 664-0162 664-0161
Multiparameter-Messgeräte, tragbar, SevenGo Duo™ / Duo pro™ (SG23 / SG78)
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Tragbare Zweikanal-Messgeräte zur gleichzeitigen Bestimmung von pH, mV, rel. mV, Ionen (SG78), Leitfähigkeit, TDS (Gesamt-Gelöste-Feststoffe), Salinität oder spezifischem Widerstand.
SevenGo Duo™ – Messgerät für pH/Leitfähigkeit (IP 67) für routinemäßige Anwendungen
- Kontrastreiches Display mit großen Ziffern und robustes, wasserdichtes Gehäuse (IP67)
- Automatische Anpassung der Zellkonstante
- 3-Punkt-pH-Kalibrierung mit Auswahl aus vier vordefinierten und einer benutzerdefinierten Puffergruppe
- Datenspeicher für 99 Datensätze
- Automatische Endpunktbestimmung, automatischeMore Product Information