Multiparameter-Messgerät (pH/ISE/Sauerstoff), tragbar, SevenGo Duo pro™ SG68
Lieferant: Mettler - Toledo
51302610 51302611 51302612 51302613
665-0267EA 2010 EUR
665-0267 665-0193 665-0194 665-0268
Multiparameter-Messgerät (pH/ISE/Sauerstoff), tragbar, SevenGo Duo pro™ SG68
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Mobiles Zweikanal-Messgerät zur gleichzeitigen Bestimmung von pH, mV oder Ionenkonzentration und gelöstem Sauerstoff.
  • Robustes, wasserdichtes Gehäuse, hintergrundbeleuchtetes Display und intuitives Menü
  • Bis zu 5-Punkt-pH-Kalibrierung mit einer Auswahl von 7 vordefinierten und einem benutzerdefinierten Puffersatz
  • Datenspeicher für 500 GLP-Datensätze mit Zeit/Datum, Sensor-ID und SN sowie Benutzer- und Proben-IDs
  • Infrarot-Schnittstelle für die Datenübertragung an einen Drucker oder PC
  • Verbesserte Zuverlässigkeit dank voller Unterstützung für ISM®-Sensoren (
More Product Information