Multiparameter-Messgerät, Tischmodell, Orion™ Versa Star™ Pro™
Lieferant: Thermo Orion
VSTAR00
665-0283EA 1180 EUR
665-0283
Multiparameter-Messgerät, Tischmodell, Orion™ Versa Star™ Pro™
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses Messgerät bietet austauschbare Messmodule, mit denen mehrere Benutzer vier separate Kanäle an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
  • Farbdisplay mit einstellbarer Textgröße; numerisches Bedienfeld; Anzeige der Messbeständigkeit auf dem Bildschirm
  • Auto-Read-Lesemodus zum Einfrieren eines stabilen Messwerts; zehn passwortgeschützte Verfahren pro Kanal
  • Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, obere/untere Grenzwerte und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
  • Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
  • Die Datenprotokollierung erfasst bis zu 2000 Messsätze und versieht sie mit einem Datums-/Zeitstempel sowie mit optionaler Elektroden-, Proben- und Anwenderkennung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die zehn letzten Kalibrierungen pro Parameter mit Anzeige einer Grafik für Mehrpunkt-pH- und -ISE-Kalibrierungen
  • Zu den erweiterten ISE-Funktionen gehören nicht linearer, wählbarer automatischer Blindwert, Stabilität für niedrigen Konzentrationsbereich und Elektrodenidentifizierung mit Kalibrierungsüberprüfung
  • Das Messgerät ermöglicht die Datenübertragung auf einen Computer über USB oder RS232
  • Das Geäuse mit der Schutzart IP54 ist staub- und spritzwassergeschützt und lässt sich bei begrenztem Platz auf der Arbeitsfläche auch an der Wand montieren
In Verbindung mit der Orion Navigator Pro Computersoftware bietet das Orion Versa Star Pro Messgerät die Möglichkeit, elektronische Aufzeichnungen und Audit-Trails mit Kennwortschutz zu erstellen, die gemeinsam mit den ordnungsgemäßen IT-Protokollen, SOPs und Schulungsnachweisen eines Labors dabei helfen, 21 CFR Part 11 Anforderungen zu erfüllen.*
Die Orion Navigator Pro Software ermöglicht einen mehrstufigen Systemzugang für einen Administrator und bis zu 10 Anwender. Der Admin kann den Zugriff für jeden einzelnen Anwender individuell vorgeben, vom vollständigen Zugriff bis zur ausschließlichen Datenerfassung. Die Navigator Pro Software steuert alle Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung, Messung und Berichterstellung, um Datenintegrität zu gewährleisten und vollständige Audit-Trails zu erstellen.
Funktionen und Vorteile
- Generiert elektronische Aufzeichnungen und Signaturen
- Erstellt Prüfpfadberichte für elektronische Aufzeichnungen
- Beschränkt den Zugriff auf autorisierte Personen
- Kennwortschutz mit Systemadministrator und bis zu 10 Benutzern
- Vollständige Computersteuerung der Messgerätefunktionen, einschließlich Einrichtung, Kalibrierung und Messung
- Papierloses Aufzeichnungssystem
Standards: TÜV 3-in-1 und FCC Klasse A.
Bestellinformation: Wird ohne Module und Elektroden geliefert. Diese sind separat zu bestellen.
Bitte beachten Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, die Navigator Pro-Computersoftware für den vorgesehenen Verwendungszweck zu validieren, einschließlich aller behördlichen Anforderungen.