Sensoren für gelösten Sauerstoff, IDS, FDO®
Lieferant: WTW
201301 201300 201306
664-0051EA 1110 EUR
664-0051 664-0050 665-0303
Sensoren für gelösten Sauerstoff, IDS, FDO®
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
Optische Gelöstsauerstoff-Sensoren für Anwendungen vor Ort und im Labor. Für den Gebrauch mit IDS-Messgeräten.
  • Äußerst schnell und präzise
  • Werkskalibrierte Sensorkappe mit intelligentem Chip
  • Kevlar®-verstärktes Kabel sorgt für sichere Messungen in tiefen Seen oder reißenden Flüssen
  • Schlankes Design (für Winkler- und Karlsruher-Flaschen geeignet)
  • Abgeschrägte Membran schützt vor Interferenzen, die durch Luftblasen entstehen können und ermöglicht den Einsatz in Gefäßen mit geringem Probevolumen
Ideal für Anwendungen in Kläranlagen, BSB-Messungen in derMore Product Information