Kombinierte pH-Einstichelektrode, IntelliCAL™ PHC108
Lieferant: Hach
PHC10801
665-0383EA 445 EUR
665-0383
Kombinierte pH-Einstichelektrode, IntelliCAL™ PHC108
Elektroden pH-Elektroden
Robuste, digitale pH-Einstech-Elektrode mit Edelstahlkörper, Ag/AgCl Referenz-System und integriertem Temperatursensor.
  • Nur kompatibel mit digitalen Hach-Messgeräten (z.B. HQd Messgeräte)
  • Digitale Elektroden speichern Zeit / Datum jeder Messung, inklusive Anwender- und Proben-ID, Kalibrierhistorie, Parameter und Seriennummer der Elektrode
  • Elektroden können problemlos zwischen HQd-Messgeräten gewechselt werden und sind ideal für wechselnde Anwender und/oder HQD-Multimeter Anwendungen
  • Ultimative Nachverfolgbarkeit der Messhistorie
  • Nicht nachfüllbar
Ideal zum Messen in halbfesten Proben, wie Schlamm, Fleisch oder Käse.