Multi-Parameter-Tester, Pocket Pro™+
Lieferant: Hach
9532700 9532800
665-0407EA 267 EUR
665-0407 665-0400
Multi-Parameter-Tester, Pocket Pro™+
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Praktische tragbare Tester mit austauschbaren Sensoren zur Messung von Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Temperatur und pH-Werten (nur Multi 2). Dank der eingebauten Leistungsdiagnostik weiß der Benutzer, wann der Sensor gereinigt oder kalibriert werden muss.
  • Mit Glas-pH-Sensorelement
  • Einfache Kalibrierschritte und integrierte Diagnosefunktion für Tester
  • Leicht zu ersetzende AAA-Batterien und ein praktisches Probengefäß erleichtern die Wartung und Messungen
  • Die große LCD-Anzeige ist leicht zu lesen und die Hintergrundbeleuchtung ermöglicht Messungen in fast jeder Umgebung
  • Intuitive Benutzerschnittstelle
  • Lebensdauer der Batterie: 450 Stunden (200 Stunden bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung)
  • 1 Jahr Garantie auf Messgerät und Sensor
Ideal für Messungen vor Ort in Getränken, Industriewasser, Abwasser und Schwimmbadwasser.
Lieferumfang:
Testers are supplied with 4 AAA batteries, lanyard, and quick start guide. Calibration solutions and other accessories are ordered separately. Please contact your Avantor representative for more information. 