2-Propanol Referenzstandard zum Analysieren von Tabak

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol

6685.4000EA 173 EUR
6685.4000
2-Propanol Referenzstandard zum Analysieren von Tabak
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molecular Weight: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (2-Propanol) (raw material) ≥ 99.8 %
Assay (Ethanol) (raw material) ≥ 99.2 %
Assay (n-Heptadecane) (raw material) ≥ 99.0 %
E/E 2 g/l
n-Heptadecane 0.3 g/l
Water ≤ 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR