Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, 160 Å Peptid CN Fused-Core®
Lieferant: Merck
66965-U 66966-U 66967-U 66968-U 66969-U 66970-U 66971-U 66972-U 66973-U 66974-U 66975-U 66976-U 66977-U 66978-U 66979-U 67061-U 67062-U 67063-U 67064-U 67065-U 67066-U 67067-U 67068-U 67069-U 67071-U 67080-U 67081-U 67082-U 67083-U 67084-U 67159-U 67160-U 67161-U 67163-U 67164-U 67165-U
66965-UEA 594 EUR
66965-U 66966-U 66967-U 66968-U 66969-U 66970-U 66971-U 66972-U 66973-U 66974-U 66975-U 66976-U 66977-U 66978-U 66979-U 67061-U 67062-U 67063-U 67064-U 67065-U 67066-U 67067-U 67068-U 67069-U 67071-U 67080-U 67081-U 67082-U 67083-U 67084-U 67159-U 67160-U 67161-U 67163-U 67164-U 67165-U
Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, 160 Å Peptid CN Fused-Core®
Chromatographiesäulen
BIOshell™ 160 Å Peptide CN-Säulen bieten eine alternative Selektivität zu den herkömmlichen C18-gebundenen Phasen.
  • Höhere Auflösungen und höhere Spitzenkapazitäten von Peptiden bei ~50 % Gegendruck von mit vollständig porösen Partikeln (FPP) unter 2 µm gefüllten Säulen
  • Geringere Gegendrücke ermöglichen die Verwendung von Säulen in Reihe, um Auflösungen und Spitzenkapazitäten komplexer proteomischer Proben oder tryptischer Verdauungen zu maximieren
  • Kompatibel mit allen UHPLC- und LC-MS-Geräten
Die Einführung der Cyanogruppe ermöglicht die Trennung von Peptiden und kleinen Proteinen aufgrund einer Kombination aus Hydrophobie und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, was diese Säule zu einer ausgezeichneten Wahl für Biomoleküle macht, die auf herkömmlichen C18-Säulen nicht aufgelöst werden. Diese Säulen enthalten fortschrittliche Fused-Core®-Partikel mit Poren, die strategisch auf 160 Å bemessen sind, um eine optimierte Peptiddiffusion zu ermöglichen. Diese Eigenschaft macht diese Säulen zu einer ausgezeichneten Wahl für die Peptidkartierung. Darüber hinaus sorgen die sterisch geschützten Cycanopropylliganden für zusätzliche Stabilität, sodass die Säule in einem erweiterten pH-Bereich (2 bis 9) und bei hohen Temperaturen (bis zu 90 °C) verwendet werden kann.
Standards: Säulenprüfzertifikat in der Box verfügbar.
Zubehörinformationen: Dieser Vorsäulenkartuschenhalter kann mit BIOShell™-Säulen mit 4,6 mm/3,0 mm und 2,1 mm Innen-Ø verwendet werden.