Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt, Uridine triphosphate trisodium salt
6701-50
6701-50EA 84.9 EUR
6701-50
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3), Millipore®
Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3)
Formel: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Molecular Weight: 550,09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00044310
CAS-Nummer: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5