Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

67060-10G 67060-50G
67060-10GEA 156 EUR
67060-10G 67060-50G
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz
Formel: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151094
CAS-Nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e323a451158bd057cfddc2efca3de6704f647323&vid=30840a8b2079b16f9e52713ad84a297949b0ce84&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR