Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Achtung
6714-25EA 222.43 EUR
6714-25
Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥99.8%
Water (KF) ≤ 0.02 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water):
235 nm ≤ 0.5
240 nm ≤ 0.2
250 nm ≤ 0.07
260 nm ≤ 0.01
UV Cut-off ≤ 229 nm
Stabiliser (Amylene) ~50 ppm