1,2-Dichlorethan ≥99,8%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
6726-25EA
127.5
EUR
6726-25
1,2-Dichlorethan ≥99,8%, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
1,2-Dichlorethan
Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
Formel:
ClH₂CCH₂Cl Siedepunkt: 84 °C Flammpunkt: 13 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000963 CAS-Nummer: 107-06-2 UN: 1486 ADR: 3(6.1),II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | min. 99.8 % |
Residue after Evaporation | max. 0.0005 % |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0005 |
Water (KF) | max. 0.01 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water): | |
at 240 nm | max. 0.3 |
at 250 nm | max. 0.07 |
at 270 nm | max. 0.009 |