Diethylether, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
6727-25EA
82.2
EUR
6727-25
Diethylether, ChromAR® für die HPLC, Macron Fine Chemicals™
Diethylether
Formel:
(CH₃CH₂)₂O |
MDL:
MFCD00011646 CAS-Nummer: 60-29-7 UN: 1155 ADR: 3,I |