Diphenylether, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
67334-25ML
67334-25MLEA 50.6 EUR
67334-25ML
Diphenylether, Supelco®
Diphenylether
Formel: C₁₂H₁₀O
Siedepunkt: 498 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003034
CAS-Nummer: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07442
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=109886e506d12e6308d9912749195c8a94a6e575&vid=ca3030ec17aad6f60cdbd6c6789f2068f819aecc&prid=web&clid=SAPDAM