9,10-Anthrachinon, Supelco®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

67372-1G 67372-250MG
67372-1GEA 174 EUR
67372-1G 67372-250MG
9,10-Anthrachinon, Supelco®
9,10-Anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₂
Siedepunkt: 380 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 165…169 °C
Dichte: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 185 °C
MDL: MFCD00001188
CAS-Nummer: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dc686aaeb48af50251ee8cc5ace39f470a62025&vid=6e39a99ef6b83a0dc5e25ca3b30191fca3ce062e&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR