Sudan IV, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
67386-25MG
67386-25MGEA 149 EUR
67386-25MG
Sudan IV, Supelco®
Sudan IV
Formel: C₂₄H₂₀N₄O
Schmelzpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003893
CAS-Nummer: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5f5639fc0b58c2ac4472a9cd4ee7a68a01324f3&vid=c3d343b5baa472cb138af279006c92dbf059968e&prid=web&clid=SAPDAM