Dichlormethan, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Achtung
|
6779-45EA
407.49
EUR
6779-45
6779-25
Dichlormethan, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Dichlormethan
Formel:
CH₂Cl₂ Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 UN: 1593 ADR: 6.1,III |